Documents
390119
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
148-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1nc2ccccc2cc1C=O
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10-8(6-13)5-7-3-1-2-4-9(7)12-10/h1-6H
Clé InChI
SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M V S Prasad et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 148, 163-174 (2015-04-17)
In the present study, the FT-IR and FT-Raman spectra of 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde (2Cl3QC) have been recorded in the region 4000-400 and 3500-50 cm(-1), respectively. The fundamental modes of vibrational frequencies of 2Cl3QC are assigned. Theoretical information on the optimized geometry, harmonic