Documents
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11NS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N