388963
Trihexyl O-acetylcitrate
99%
About This Item
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCCCC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves