Principaux documents
388092
Sigma-Aldrich
Luperox® 101, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Composition
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Clé InChI
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
Caractéristiques et avantages
Used to control melt index in polypropylene processing.
Informations légales
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup