Principaux documents
387746
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable