Documents
387479
Sigma-Aldrich
3-Amino-N-butylbenzenesulfonamide
90%, technical grade
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4SO2NH(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(N)c1