Documents
385654
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%