384348
8-Bromoquinoline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.672 (lit.)
Point d'ébullition
112-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
Clé InChI
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of 8-(dimesitylboryl)quinolone (ambiphilic molecule).
- Direct synthesis of 5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-3-one, via palladium catalyzed coupling reaction with acrolein.
- Preparation of 8-(1-hydroxyethyl)quinolone.
- Preparation of 8-quinolylcyclopentadienyl metal complexes, via reaction with zincated cyclopentadienyl derivatives of Fe, Mn and Re in the presence of bis(triphenylphosphine)palladium(0).
- Synthesis of n,n′-biquinolines by a coupling reaction using tris(triphenylphosphine)nickel(0) and a zerovalent pyridine-nickel complex.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter