Principaux documents
383759
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitroguanidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Contient
25% water
Chaîne SMILES 
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges