Principaux documents
381985
Sigma-Aldrich
Nysted Reagent
20 wt. % suspension in THF
Synonyme(s) :
cyclo-Dibromodi-μ-methylene[μ-(tetrahydrofuran)]trizinc
100 G
147,00 €
1 KG
1 160,00 €
147,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
147,00 €
1 KG
1 160,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12Br2OZn3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
slurry
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Concentration
20 wt. % suspension in THF
Densité
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant for:
  • Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
  • Methylenation of carbonyl compounds
  • Olefination reactions
Useful reagent for the methylenation of ketones and α-ketols.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F
Point d'éclair (°C)
-26 °C