Principaux documents
381977
Sigma-Aldrich
Hydroquinine-9-phenanthryl ether
97%
Synonyme(s) :
O-(9-Phenanthryl)hydroquinine
500 MG
290,00 €
290,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H34N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.65
Beilstein:
4848702
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
290,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
Pf
120 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
Clé InChI
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
Informations légales
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable