Principaux documents
381861
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2(S),3a(R),8a(S)-(+)-hexahydro-8-(phenylsulfonyl)pyrrolo[2,3-b]indole-1,2-dicarboxylate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
Pf
166-168 °C (lit.)