Key Documents
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10B2F8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
198-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2