Documents
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlorodibenzofuran
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H5Cl3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1