Principaux documents
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propoxy)silane
98%
Synonyme(s) :
Propoxytrimethylsilane, Propyl trimethylsilyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.28
Beilstein:
1732553
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup