Principaux documents
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)CBr
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable