Principaux documents
377767
Sigma-Aldrich
Martius Yellow
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
2,4-Dinitro-1-naphthol
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C10H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.17
Beilstein:
2057462
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Composition
Dye content, 85%
Pf
130-133 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
λmax
430 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17/h1-5,13H
Clé InChI
FFRBMBIXVSCUFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Entamoeba histolytica: demonstration by PAS/Martius yellow technique.
G Hulman et al.
Medical laboratory sciences, 44(4), 396-397 (1987-10-01)
Sabnis RW
Handbook of Acid-Base Indicators, 215-215 (2007)
Sethi A
Systematic Lab Experiments in Organic Chemistry, 770-770 (2003)
D Roberts et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(46), 16196-16206 (2012-10-24)
The effect of peptide charge on the self-assembly, gelation behavior, and model drug release profiles has been explored here for three octa-peptides, VEVKVEVK (VEK2), VKVKVEVK (VEK3), and VEVEVKVE (VEK1), that carry a net charge of 0, +2, and -2 at