377538
Heptyltriphenylphosphonium bromide
97%
Produits recommandés
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
173-176 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C25H30P.BrH/c1-2-3-4-5-15-22-26(23-16-9-6-10-17-23,24-18-11-7-12-19-24)25-20-13-8-14-21-25;/h6-14,16-21H,2-5,15,22H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WCZSOHSGMBVYFW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Stereospecific rearrangement of epoxides to quaternary carbaldehydes
- Synthesis of the male pheromone of two species of termite Zootermopsis
- Regio- and stereoselective TEMPO oxidation
- Diastereoselective synthesis of climacostol for antitumor activity
- Enantioselective synthesis of chiral vinylphosphonate and phosphonate analogs of immunosuppressive agent FTY720
- Preparation of embelin derivatives with XIAP inhibitory and anticancer activity
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable