377392
(R)-(−)-Citronellyl bromide
95%
Synonyme(s) :
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −6.8°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
111 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES
C[C@@H](CCBr)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
QPKCDMXLSDFCQD-SNVBAGLBSA-N
Application
- (R)-3,7-dimethyloct-6-ene-1-amine via Gabriel synthesis which is then condensed with dicarboxylic acids to synthesize retro amides[1].
- Citronellyl derivatives of sulfoximines and sulfondiimines via alkylation using potassium hydroxide and dimethyl sulfoxide[2].
- Citronellyltriphenylphosphonium bromide which can be used as a key intermediate to synthesize (+)-caparratriene via Witting reaction[3].
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter