Key Documents
377147
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(diphenylphosphino)ethylene
98%
Synonyme(s) :
VDPP, Vinylidenebis(diphenylphosphine)
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2P]2C=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
110-111 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C=C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-22(27(23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24)28(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26/h2-21H,1H2
Clé InChI
GEGLBMPXRFOXTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Cyclometallated palladium diphosphane catalysts by Michael addition reactions
  • A-frame structures with palladacycles (chelating agent)
  • Functionalized bis-phosphine monoxide ligands catalyzed by chiral palladacycles
  • Tetranuclear palladacycles with bridging diphosphine ligands
  • Tetranuclear bromide-bridged Cu(I) complexes
  • Used as carbon-bridged diphosphine ligand in Cr-catalyzed ethylene tri- and tetramerization reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable