Principaux documents
375896
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropylsilane
97%
Synonyme(s) :
Diisopropylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2SiHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Beilstein:
2231355
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
58-60 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[SiH](Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
Clé InChI
CGXYLRTYLIHXEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter