Principaux documents
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphorsulfonamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
Pf
133-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Clé InChI
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
Autres remarques
Sign of optical rotation varies with solvent
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable