375233
Dimethyl 3-methylglutarate
99%
About This Item
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YIJLMTNDXYVGPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves