375071
Bisphenol A bis(chloroformate)
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
90-92 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(OC(Cl)=O)cc1)c2ccc(OC(Cl)=O)cc2
InChI
1S/C17H14Cl2O4/c1-17(2,11-3-7-13(8-4-11)22-15(18)20)12-5-9-14(10-6-12)23-16(19)21/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
MMWCQWOKHLEYSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of novel electro-optic (EO) polycarbonates containing two different kinds of nonlinear optical (NLO) chromophores with tricyanofurane (TCF) electron acceptor
- in the preparation of novel fluorine-containing poly(carbonate-block-siloxanes)
- as coupling reagent in the synthesis of block-copolymers containing poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and polycarbonate of bisphenol A (PC) segments
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges