Principaux documents
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable