Principaux documents
37345
Sigma-Aldrich
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate, O-(4-Oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N,N,N′,N′,-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TDBTU
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BF4N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(ON1N=Nc2ccccc2C1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C12H16N5O2.BF4/c1-15(2)12(16(3)4)19-17-11(18)9-7-5-6-8-10(9)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TBTU) may be used as:
  • coupling reagent in the synthesis of macrocyclic polyamine derivatives with various length of linkers[1]
  • condensation reagent in the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647)[2]
  • coupling reagent for peptide synthesis which best suppresses racemization during fragment condensation[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable