373192
Palladium
evaporation slug, diam. × L 0.9 cm × 1.2 cm, 99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
99.95% trace metals basis
Forme
evaporation slug
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Diam. × L
0.9 cm × 1.2 cm
Poids
~9.2 g (one slug)
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.