Key Documents
372609
Sigma-Aldrich
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
Synonyme(s) :
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Formule linéaire :
CaTiO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clé InChI
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N