371637
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide
96%
About This Item
Essai
96%
Forme
solid
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].OC(=O)C[n+]1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2S.BrH/c11-9(12)5-10-6-13-8-4-2-1-3-7(8)10;/h1-4,6H,5H2;1H
Clé InChI
UEINBJHBQWSAHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable