Documents
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H4F6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
Clé InChI
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter