Documents
370584
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
109-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-5(7(16)17)6(3-4)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
Clé InChI
JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable