Principaux documents
370045
Sigma-Aldrich
1-[4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)phenyl]-2-[trans-4-(4-isothiocyanatophenyl)cyclohexyl]ethane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6C6H10C6H4CH2CH2C6H10C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(CC[C@@H]3CC[C@H](CC3)c4ccc(cc4)N=C=S)cc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable