Principaux documents
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c]-1,2-dithiole-3,6-dithione
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Pf
249-251 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C1SSC2=C1SSC2=S