Principaux documents
368377
Sigma-Aldrich
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
Clé InChI
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves