Principaux documents
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
Synonyme(s) :
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.33
Beilstein:
2205626
Numéro MDL:
Essai
96%
Densité
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1
Clé InChI
OVONARZNQIKMGQ-UHFFFAOYSA-N