367826
1-(p-Toluenesulfonyl)azetidine
97%
Synonyme(s) :
1-Tosylazetidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
119-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC2
InChI
1S/C10H13NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)11-7-2-8-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clé InChI
VKCBXONEZGIOSP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable