Documents
365793
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.56
Numéro Beilstein :
1912184
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
210-212 °C (lit.)
Pf
38-42 °C (lit.)
Densité
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
Clé InChI
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, via Sandmeyer reaction of 2-chloro-5-trifluoromethylaniline with copper cyanide/sodium cyanide, is reported.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scale-up and safety evaluation of a Sandmeyer reaction.
Nielsen MA, et al.
Organic Process Research & Development, 8(6), 1059-1064 (2004)