365440
2-Hydroxy-4-methylpyridine
99%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
186-187 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
131-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccnc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-7-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable