Principaux documents
364657
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CMgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.87
Beilstein:
3535403
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.931 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Produits recommandés
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter