Documents
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetanilide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccccc1Cl