Principaux documents
362948
Sigma-Aldrich
Barium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) hydrate
Synonyme(s) :
Ba(TMHD)2
About This Item
Formule linéaire :
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.86 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
Pertinence de la réaction
core: barium
Pf
175-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
Clé InChI
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
Application
Used in the preparation of superconducting thin films.[1][2]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)