Documents
362360
Sigma-Aldrich
3-Methoxyacrylonitrile, mixture of isomers
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC=CC#N
InChI
1S/C4H5NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H,1H3
Clé InChI
IPCRTSDORDQHRO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyacrylonitrile may be used in the synthesis of 5-amino-1-hydroxyethylpyrazole, an intermediate of cefoselis sulfate. It may be used in the synthesis of 3-aminoacrylonitrile, an important intermediate for the synthesis of biologically active substances.2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 5-Amino-1-hydroxyethylpyrazole.
Zhon Y and Wu B.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 34(9), 431-432 (2003)