Principaux documents
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N