Documents
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro Beilstein :
2209257
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (GC)
Pf
122-127 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1