Documents
361178
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid sodium salt hydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CO2Na·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.12 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable