Principaux documents
359858
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorophthalic anhydride
98%
Synonyme(s) :
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H2Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.01
Beilstein:
164697
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
Clé InChI
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1