Key Documents
359726
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
99%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Numéro Beilstein :
1711290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −6.3°, c = 1 in acetic acid
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Remplacé(e)(s) par