Documents
357669
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinaldine
99%
Synonyme(s) :
7-Chloro-2-methylquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro Beilstein :
115318
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2ccc(Cl)cc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Microwave-assisted Preparation of 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl) ethenyl] benzaldehyde.
ZHANG Z, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 2, 012-012 (2010)
Synthesis of unsymmetrical dithioacetals: an efficient synthesis of a novel LTD4 antagonist, L-660,711.
McNamara JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(15), 3718-3721 (1989)
Technological Progress in Synthesis of 7-chloroquinaldine as Intermediate of Anti-asthma Drug.
Dong S, et al.
Chemical Industry Times / Hua Gong Shi Kan, 6, 12-12 (2011)
Synthesis of 7-Chloroquinaldine by Skraup Reaction.
LI S, et al.
Journal of Huaihai Institute of Technology (Natural Sciences Edition) / Huai Hai Gong Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ), 3, 012-012 (2007)