35635
cis-3,4-Dichlorocyclobutene
≥95.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.503
pb
74-76 °C/55 mmHg (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[C@@H]1C=C[C@@H]1Cl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4(3)6/h1-4H/t3-,4+
Clé InChI
MNOAQNJDZROAPA-ZXZARUISSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup