349925
(+)-Chloromethyl menthyl ether
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]24/D +181.0°, c = 2 in methylene chloride
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
72 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m0/s1
Clé InChI
XOPLTFUYFXWFGB-AXFHLTTASA-N
Catégories apparentées
Application
- As a starting material for the synthesis of 1-methyl-3-(+)-methylmenthoxide imidazolium chloride, a key intermediate for the preparation of Ag(I) N-heterocyclic carbene, applicable as a catalyst in the diboration of alkenes.
- As a substrate in the synthesis of commercially important O-substituted α-methoxymethylketones.
- To determine enantiomeric excess (ee) of an iron chiral auxiliary named [Fe(CO)(η;5- C2H5)(PPh3)COCH3].
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter